Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methoxypyridine-3-sulphonyl chloride

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Methoxy-pyridine-3-sulphonyl chloride, 3-Pyridinesulphonylchloride, 6-methoxy-, 3-(Chlorosulphonyl)-6-methoxypyridine

OR17013-1G
APOSOR17013-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR17013-1G
6-Methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Methoxypyridine-3-sulphonyl chloride


Formule: C₆H₆ClNO₃S
MW: 207,628 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739108
Numéro CAS: 312300-42-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité