2-Chlor-6-methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17039-1G
APOSOR17039-1GEA 275 EUR InStock
APOSOR17039-1G
2-Chlor-6-methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
2-Chlor-6-methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BClNO₂
MW: 253,5329 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08063106
Numéro CAS: 697739-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité