5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17049-1G
APOSOR17049-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR17049-1G
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Point de fusion: 308…310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05170031
Numéro CAS: 374064-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité