2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17067-1G
APOSOR17067-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17067-1G
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114160
Numéro CAS: 33225-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité