Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylène 99,5%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR1710-80G
APOSOR1710-80GEA 0 EUR InStock
APOSOR1710-80G
Ethylène 99,5%
Ethylène


Formule: C₂H₄
Point d'ébullition: –104 °C
Point de fusion: –169 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008604
Numéro CAS: 74-85-1
EINECS: 200-815-3
ONU: 1962
ADR: 2.1,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité