5-Acetamido-2-hydroxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic acid, N-Acetyl mesalazine, 5-Acetamidosalicylic acid
OR17121-1G
APOSOR17121-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR17121-1G
5-Acetamido-2-hydroxybenzoic acid
5-Acetamido-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00463101
Numéro CAS: 51-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité