(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17129-1G
APOSOR17129-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17129-1G
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18382515
Numéro CAS: 953780-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité