3-Iodo-5-methyl-1H-indole, N-BOC protected 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-5-methyl-1H-indole, tert-Butyl 3-iodo-5-methyl-1H-indole-1-carboxylate
OR1715-1G
APOSOR1715-1GEA 209 EUR InStock
APOSOR1715-1G
3-Iodo-5-methyl-1H-indole, N-BOC protected 98%
3-Iodo-5-methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₆INO₂
MW: 357.187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864765
Numéro CAS: 914349-25-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité