5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 5-(benzyloxy)-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, 5-(Benzyloxy)-3-bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole
OR1721-500MG
APOSOR1721-500MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR1721-500MG
5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 95%
5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₂₀H₂₀BrNO₃
MW: 402.282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864770
Numéro CAS: 914349-28-3
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 500 mg APOSOR1721-500MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité