3-Bromo-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1727-250MG
APOSOR1727-250MGEA 34.8 EUR InStock
APOSOR1727-250MG
3-Bromo-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected 98%
3-Bromo-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₃BrN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864776
Numéro CAS: 914349-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité