3-Bromo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-1H-indole, tert-Butyl 3-bromo-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 1-Boc-3-Bromo-2-methylindole
OR1732-250MG
APOSOR1732-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1732-250MG
3-Bromo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 98%
3-Bromo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₂
MW: 310.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864780
Numéro CAS: 775305-12-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité