3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-iodo-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-2-methyl-1H-indole
OR1740-1G
APOSOR1740-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR1740-1G
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 95%
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₆INO₂
MW: 357.187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864787
Numéro CAS: 877996-21-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité