Mercaptoacétate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
OR17516-5G
APOSOR17516-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17516-5G
Mercaptoacétate d'éthyle
Mercaptoacétate d'éthyle
Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Point d'ébullition: 156…159 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004874
Numéro CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
ONU: 1228
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité