2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Hydrazinocarbonyl)-2-methyl-1,3-oxazole, 2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid hydrazide
OR17536-250MG
APOSOR17536-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR17536-250MG
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Formule: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,128 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052651
Numéro CAS: 500341-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité