3,5-Dibromoisonicotinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-formylpyridine, 3,5-Dibromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
OR17546-25G
APOSOR17546-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR17546-25G
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde 97%
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
Formule: C6H3Br2NO
MW: 264,9000 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410681
Numéro CAS: 70201-42-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité