2-Aminobenzothiazol-6-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxybenzothiazol-2-amine, 2-Amino-6-benzothiazolol, 2-Aminobenzothiazol-6-ol, 6-Hydroxy-2-aminobenzothiazole, 2-Amino-6-hydroxy-1,3-benzothiazole, 2-Amino-6-hydroxybenzothiazole
OR17549-1G
APOSOR17549-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR17549-1G
2-Aminobenzothiazol-6-ol
2-Aminobenzothiazol-6-ol
Formule: C₇H₆N₂OS
MW: 166,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511763
Numéro CAS: 26278-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité