Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

7-Quinolineboronic acid 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoline-7-boronic acid, 7-Quinolinylboronic acid

OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Quinolineboronic acid 95%
7-Quinolineboronic acid


Formule: C₉H₈BNO₂
MW: 172,9800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100750
Numéro CAS: 629644-82-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité