Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trichloro-5-formylpyrimidine, 2,4,6-Trichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde

OR17605-5G
APOSOR17605-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17605-5G
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde


Formule: C₅HCl₃N₂O
MW: 211,43 g/mol
Point de fusion: 131…132 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02257700
Numéro CAS: 50270-27-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité