Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 3-acetyl-4-[(propan-2-yl)oxy]benzoate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-acetyl-4-isopropoxybenzoate

OR17672-1G
APOSOR17672-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR17672-1G
Methyl 3-acetyl-4-[(propan-2-yl)oxy]benzoate
Methyl 3-acetyl-4-[(propan-2-yl)oxy]benzoate


Formule: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236,264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22378264
Numéro CAS: 259147-67-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité