Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR17692-100G
APOSOR17692-100GEA 133 EUR InStock
APOSOR17692-100G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005238
Numéro CAS: 6994-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité