1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole, Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR17711-1G
APOSOR17711-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR17711-1G
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 95+%
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11054041
Numéro CAS: 1007206-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité