Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Nitro-m-toluic acid methyll ester, Methyl 6-Nitro-m-toluate, Methyl 5-methyl-2-nitrobenzoate, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid methyll ester
OR17822-1G
APOSOR17822-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17822-1G
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,1721 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157275
Numéro CAS: 20587-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité