4-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17852-1G
APOSOR17852-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17852-1G
4-Bromo-2,6-dimethylpyridine
4-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,0491 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C/14mmHg
Point de fusion: 32…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671475
Numéro CAS: 5093-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité