Methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,4R)-Methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, N-D-cis-Hyp-OMe·HCl, cis-4-Hydroxy-D-proline methyl ester hydrochloride, (2R,4R)-4-Hydroxy-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidine hydrochloride
OR17883-1G
APOSOR17883-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17883-1G
Methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·ClH
MW: 181,617 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082536
Numéro CAS: 114676-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité