5-Bromo-3-chloropyridine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-chloropicolinonitrile
OR17892-1G
APOSOR17892-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17892-1G
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carbonitrile
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂BrClN₂
MW: 217,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827550
Numéro CAS: 945557-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité