1,3,5-Tri-tert-butylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR17927-100G
APOSOR17927-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR17927-100G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène 98%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène
Formule: C₁₈H₃₀
Point d'ébullition: 121…122 °C/12mmHg
Point de fusion: 67…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008831
Numéro CAS: 1460-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité