tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-{2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy}aniline, tert-Butyl 2-(4-aminophenoxy)ethylcarbamate
OR17990-250MG
APOSOR17990-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR17990-250MG
tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₃
MW: 252.309 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11922406
Numéro CAS: 159184-15-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité