6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoxaline
OR18030-1G
APOSOR18030-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR18030-1G
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester 95+%
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BN₂O₂
MW: 256,1080 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054040
Numéro CAS: 1167418-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité