3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
OR18103-250MG
APOSOR18103-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18103-250MG
3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738312
Numéro CAS: 89466-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité