Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylhydantoïne 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylimidazolidine-2,4-dione, N-Methylhydantoin

OR18274-1G
APOSOR18274-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18274-1G
1-Méthylhydantoïne 97%
1-Méthylhydantoïne


Formule: C₄H₆N₂O₂
MW: 114,1 g/mol
Point de fusion: 156…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003187
Numéro CAS: 616-04-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité