5-Nitro-1,3-benzodioxole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitrobenzo[d][1,3]dioxole, 3,4-Methylenedioxynitrobenzene, 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
OR18289-25G
APOSOR18289-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18289-25G
5-Nitro-1,3-benzodioxole 98%
5-Nitro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005824
Numéro CAS: 2620-44-2
EINECS: 220-055-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité