2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18295-5G
APOSOR18295-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR18295-5G
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone 98%
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007840
Numéro CAS: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité