Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3-Triazole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3-1H-Triazole, 1H-1,2,3-Triazole

OR18314-25G OR18314-100G
APOSOR18314-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18314-25G APOSOR18314-100G
1,2,3-Triazole 98%
1,2,3-Triazole


Formule: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C/752mmHg
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014490
Numéro CAS: 288-36-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..