2-Phényl-2-propanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α-Dimethylbenzyl alcohol
OR18323-25G
APOSOR18323-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR18323-25G
2-Phényl-2-propanol 98%
2-Phényl-2-propanol
Formule: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 0.973 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004456
Numéro CAS: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité