Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Terephtalaldéhyde 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde

OR18330-25G
APOSOR18330-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR18330-25G
Terephtalaldéhyde 98%
Terephtalaldéhyde
Synthesis of photopolymer.


Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 244…247 °C
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006949
Numéro CAS: 623-27-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité