6-Bromo-5-chloronicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-5-chloropyridine-3-carboxylic acid
OR183414-250MG
APOSOR183414-250MGEA 473 EUR InStock
APOSOR183414-250MG
6-Bromo-5-chloronicotinic acid 95%
6-Bromo-5-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Numéro MDL: MFCD03426922
Numéro CAS: 38185-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité