3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183434-1G
APOSOR183434-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR183434-1G
3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
Formule: C₁₁H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808799
Numéro CAS: 29903-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité