4-[4-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183440-1G
APOSOR183440-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR183440-1G
4-[4-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
4-[4-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
Formule: C₁₃H₁₅N₃O₃S
MW: 293,342 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774261
Numéro CAS: 1019011-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité