N,N-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183442-1G
APOSOR183442-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR183442-1G
N,N-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂S
MW: 251,305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774271
Numéro CAS: 1019012-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité