3-Phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183449-1G
APOSOR183449-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR183449-1G
3-Phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)isoxazole
3-Phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)isoxazole
Formule: C₁₂H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832976
Numéro CAS: 264225-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité