2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Aminophenyl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)aniline
OR183453-250MG
APOSOR183453-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR183453-250MG
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formule: C₉H₉N₃
MW: 159,1879 g/mol
Point de fusion: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028476
Numéro CAS: 111562-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité