1,3-Diphényl-1,3-propanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18346-250G
APOSOR18346-250GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR18346-250G
1,3-Diphényl-1,3-propanedione 98%
1,3-Diphényl-1,3-propanedione
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Point d'ébullition: 219…221 °C/18mmHg
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003085
Numéro CAS: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité