N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183469-1G
APOSOR183469-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR183469-1G
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
Formule: C₁₃H₁₁N₃O₂
MW: 241,245 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054367
Numéro CAS: 1401785-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité