7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183473-1G
APOSOR183473-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR183473-1G
7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₃
MW: 268,064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684222
Numéro CAS: 860205-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité