4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183475-1G
APOSOR183475-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR183475-1G
4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00454147
Numéro CAS: 35973-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité