Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183496-250MG
APOSOR183496-250MGEA 432 EUR InStock
APOSOR183496-250MG
Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀INO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06808574
Numéro CAS: 49713-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité