4-Hydroxyindanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-HYDROXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-ONE, 4-hydroxyindan-1-one, 4-Hydroxy-1-indanone
OR18351-1G
APOSOR18351-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18351-1G
4-Hydroxyindanone
4-Hydroxyindanone
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,161 g/mol
Point de fusion: 242…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143330
Numéro CAS: 40731-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité