1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183521-1G
APOSOR183521-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR183521-1G
1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27950443
Numéro CAS: 404009-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité