tert-Butyl 4-(3-amino-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183523-1G
APOSOR183523-1GEA 192 EUR InStock
APOSOR183523-1G
tert-Butyl 4-(3-amino-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-amino-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₂N₄O₄
MW: 322,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022589
Numéro CAS: 193902-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité