2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
OR18357-250G
APOSOR18357-250GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR18357-250G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,25 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003103
Numéro CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité